Reinigungsbürste
Catalog # ROTHY110.1
Supplier: Roth Carl
Specifications
- Borstenmaterial:Schaumstoff
- Bürstenkopf Ø:60 mm
- Stiel-/Griff-Material:Kunststoff
- Gesamtlänge:250 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Bürsten aus kratzfreiem PE-Schaum mit Plastikgriff. Speziell für die Reinigung konischer Laborbehälter aus Glas und Kunststoff konzipiert.
- Absorbiert keine Flüssigkeiten
- Runder Kopf für kleine Gefäße