Pflegelotion für Hände und Körper, Baktolan® lotion pure
115-1301
: Bode
- Bezeichnung:Hand- und Körperlotion, Baktolan® lotion pure, 100 ml Flasche
- Environmentally Preferable:
- VE:24
Baktolan® lotion pure ist eine feuchtigkeitsspendende und schnell einziehende Handpflegelotion für die tägliche Pflege von normaler Haut. Besonders geeignet für Bereiche, in denen Mitarbeiter schnell weiterarbeiten müssen.
- O/W-Emulsion für die Pflege normaler Haut
- Enthält pflanzliche Öle und Panthenol
- Farbstoff- und parfümfrei
- Zieht schnell ein, ohne einen lästigen Fettfilm zu hinterlassen
: * Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904