Berührungsloser Spender, M-Zone™ MicroDispenser
Catalog # MICRICDISP-3
Supplier: MICRONOVA
Specifications
- Kapazität:500 ml
- Bezeichnung:Berührungsloser Spender, kompakt, mit einfacher Pumpbewegung
- VE:1
Specifications
About this item
M-Zone™ MicroDispenser vereint berührungslose Abgabe mit einfacher Pumpbewegung und mit unkomplizierter Installation
- Kompakte Einheit mit Schwerkraftzuführung
- Kann für verschiedene Seifen und Desinfektionsmittel verwendet werden, einfacher Wechsel der Flaschen
- Reduziert das Kreuzkontaminierungsrisiko und Abfall
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904