ContactUsLinkComponent
Mehrfach verwendbare Temperatur- und Feuchtelogger, testo 184 H1
Mehrfach verwendbare Temperatur- und Feuchtelogger, testo 184 H1
Catalog # 620-2361
Supplier:  Testo
undefined
Mehrfach verwendbare Temperatur- und Feuchtelogger, testo 184 H1
Catalog # 620-2361
Supplier:  Testo
Specifications
  • Messbereich:
    T: −20…+70 °C
    RH: 0 - 100 %
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    64000
  • Schnittstelle:
    USB
  • Bezeichnung:
    Mini-Temperatur- und Feuchtelogger, 184 H1
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Batterielebensdauer:
    500 days
  • Alarm:
    Visual
  • Batterien:
    Lithium battery CR2450, 3 V, exchangeable
  • Display:
    Segment LCD; one-line
  • Gewicht:
    44 g
  • B×T×H:
    44×12×97 mm
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C (0…70 °C ); ±0,8 °C (−20…0 °C );
    RH: 0,1 %
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Der testo 184 H1 Temperatur- und Feuchtelogger ist ideal für die Überwachung während dem Transport gekühlter und tiefgefrorener Lebensmittel geeignet. Mit den integrierten Konfigurationen, Berichten und Kalibrierzertifikaten erleichtert der 184 H1 die Transportüberwachung und Dokumentation sensibler Güter.
  • PDF-Berichte ermöglichen den schnellen Zugriff auf nicht korrumpierbare Dokumentation ohne installierte Software
  • Dank des integrierten elektronischen Kalibrierzertifikats entfällt der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit
  • Einfache Konfiguration auf jedem Computer mit vorinstallierten Dateien, klare Alarmanzeige
  • Das große, gut lesbare Display zeigt die Messwerte in Echtzeit an
  • Eine LED-Statusleuchte warnt, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten wurden
Certifications: IP 30 - ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Part 11, EN 12830 und HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Internationale Konformität.
Delivery: Lieferung mit austauschbarer, langlebiger Batterie, bis zu 500 aufeinanderfolgende Tage verwendbar.