Urine collection system, UriSwab
SLIN800C
: STERILIN
- Bezeichnung:Urine collection systems
- VE:500
A unique sponge swab is impregnated with the exact amount of boric acid for the sample collected and hence no fill line is required.
- Ideal for use in automation
- Simplifies collection of urine samples
Suitable for the collection, transport, and preservation of urine samples.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904