Reinraum-Wischtücher, getränkt, PolySat®
TEXWTX1040
: Texwipe
- Verpackt:200 Tücher/Beutel
- Bezeichnung:TX1040
- L×B:178×279 mm
- Modell:PolySat®
- Fasern (>100 µm):78/cm²
- Grundgewicht:35 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):13 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:99 ml/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,001 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,15 g/m²
- VE:200
Diese weichen Wischtücher aus 100% Meltblown-PP sind mit einer Lösung aus 70% Isopropylalkohol und 30% deionisiertem Wasser (auf 0,2 µm gefiltert) getränkt.
- Geeignet für die Reinigung von Produktionsausrüstung, für die eine geringe Freisetzung von extrahierbaren Substanzen und Partikeln durc Lösungsmittel erforderlich ist
- Eliminiert Probleme im Zusammenhang mit dem Einkauf, der Lagerung, Filtration, dem Verdünnen und Mischen von Alkohol
- Bringt genau abgemessene Mengen hochreinen Alkohols auf die Oberfläche auf
- Optimiert den Alkoholverbrauch und reduziert Verschüttungsgefahr
Durch die Verpackung in einem wiederverschließbaren Beutel sind die PolySat® Wischtücher ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen und Geräte in kontrollierten Umgebungen.
Farbe: Weiß
: Verpackt in lösungsmittelsicherem, wiederverschließbarem Kunststoffbeutel, der vor der Einführung in den Reinraum abgewischt werden kann.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.