ContactUsLinkComponent
Gesichtschutzschilder für medizinische Anwendungen
Gesichtschutzschilder für medizinische Anwendungen
Catalog # HECH49075010
undefined
Gesichtschutzschilder für medizinische Anwendungen
Catalog # HECH49075010
Specifications
  • Bezeichnung:
    Gesichtsschutzschild für medizinische Anwendungen
  • Material:
    PC
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Dieser Einweg-Gesichtsschutz besteht aus einem Kopfband aus nicht allergieauslösdem Faservlies und einem transparenten PC-Visier. Der Gesichtsschutz bedeckt das ganze Gesicht und nicht nur den Augenbereich wie z. B. OP-Brillen. Dadurch wird die Infektionsgefahr wesentlich verringert. Ideal für den Gebrauch in der Orthopädie, bei allgemeine Operationen, in der Chirurgie, Urologie und Zahnmedizin. Außerdem kann das Schutzschild beim Rettungsdienst, sowie in Laboratorien und Notaufnahmen verwendet werden.
  • Kann zusammen mit Operationsbrillen getragen werden
  • Schutzfolie verhindert Kratzer vor Gebrauch
  • Feuchtigkeitsaufnehmender Stoff des Haltebandes saugt auftretenden Schweiß an der Stirn oder den Schläfen gut auf
  • Individuelle Passform dank Klettverschluss
  • Großer Blickwinkel
  • Verhindert das direkte Einatmen von Rauch bei der Benutzung eines Kauters