Gesichtsschutz, 607
Anti-UV, schlagfest, Schutz vor elektrischen Kurzschluss-Lichtbögen, PC, 395×240 mm
Katalognr. UNVT607.A7.00.00
Anbieter: UNIVET
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses Visier besteht aus transparentem gespritztem PC.
- Kombinierbar mit Kopfbügeln oder Helmen
- Bietet Schutz vor elektrischen Lichtbögen verursacht durch Kurzschlüsse
Es bietet Schutz vor UV-Strahlung, Tröpfchen und Spritzern, mechanischen Stöße, geschmolzenem Metall und heiße Feststoffen.
Stärke: 2 mm
Zertifizierung: Kat. III
Bestellinformationen: Das Visier wird ohne Kopfbügel oder Helm geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Typ:Anti-UV, schlagfest, Schutz vor elektrischen Kurzschluss-Lichtbögen
- L×B:395×240 mm
- Material:PC
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- UNVT605.04.00.00Ergonomischer Kopfbügel mit Schaumstoff-Schweißband und Möglichkeit zum Hochklappen um 90°, zum Schutz vor elektrischen Lichtbögen, blau, für Kopfgrößen 53 - 61 cmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 34.60