ContactUsLinkComponent
Zubehör für-Gesichtsschutzschilder
Zubehör für-Gesichtsschutzschilder
Catalog # UNVT605.04.00.00
Supplier:  UNIVET
undefined
Zubehör für-Gesichtsschutzschilder
Catalog # UNVT605.04.00.00
Supplier:  UNIVET
Specifications
  • Bezeichnung:
    Ergonomischer Kopfbügel mit Schaumstoff-Schweißband und Möglichkeit zum Hochklappen um 90°, zum Schutz vor elektrischen Lichtbögen, blau, für Kopfgrößen 53 - 61 cm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Dieser ergonomische Kopfschutz besteht aus antiallergischen Materialien. Mit oberen Bändern zur Höheneinstellung der Mütze.
  • Austauschbares Schweißband aus Schaumstoff an der Vorderseite
  • Anpassung des Kopfumfangs mit stufenweiser Regulierung
  • 90° Hochklappen mittels Gelenksystem
  • Frei von freiliegenden Metallteilen zum Schutz vor Lichtbögen