Desinfektionsspray, Cutasept® med F
Catalog # 148-4191
Supplier: Bode
Specifications
- Bezeichnung:Desinfektionsspray mit Ethanol
- VE:250 mL
Specifications
About this item
Farbloses Desinfektionsspray mit Ethanol, zur Verwendung vor Injektionen, Punktierungen und chirurgischen Eingriffen.
- Ideal für die Verwendung vor Blutzuckermessungen und vor der Verabreichung von Insulin
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, hypoallergen
- Wirkung: Bakterizid, levurozid, viruzid gegen umhüllte Viren (HBV, HIV, HCV)
- Praktisches Pumpspray, auch über Kopf anwendbar, ohne Treibstoffe
Einwirkzeit: 15 Sekunden bis 2 Minuten