Desinfektionsreinigungsmittel, Divodes FG VT29 L
Anbieter: Diversey
Zertifikate
Über diesen Artikel
Divodes FG ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel auf Basis einer Propanolmischung, die speziell für die Verwendung auf Oberflächen entwickelt wurde, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen. Es wird auch auf Oberflächen angewendet, bei denen eine Berührung mit Wasser zu vermeiden ist.
- Gebrauchsfertig
- Empfehlenswert für feuchtigkeitsempfindliche Bereiche
- Nicht korrosiv und schnell trocknend
- Kein Nachspülen erforderlich
Certifications: Bakterizid EN 1276; Fungizid EN 1650.
Caution: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together