Antirutschband, Safety-Walk™ Standard
MMMASW1SC305
: 3M
- Breite:305,0 mm
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Anti-Rutsch-Klebeband
- VE:1 Roll
Das Safety-Walk™ Standard-Klebeband besteht aus Schleifpartikeln, die durch ein robustes, haltbares Polymer mit einer Kunststofffolie verbunden sind.
- Rutschfeste, abriebfeste Oberfläche
- Versehen mit einer selbstklebenden Rückseite
Ideal für den Einsatz auf allen rutschigen Untergründen mit intensivem Geh- und Rollverkehr wie in Produktions- und Lagerkorridoren, auf Rampen, Treppen, Leitern, Maschinen und LKWs.
Länge: 18,2 m
Farbe: Schwarz