Dosierflasche, LDPE
, 50 ml, 79 mm
Katalognr. HUEN844200
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, natürlich, nahrungsmittelsicher.
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Dosierung durch Druck auf die Flasche
- Mit geschlossener Düse und Schutzkappe
Für Kleber, Öl und mehr, ovale Form.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Höhe:79 mm
- Seq:01