ContactUsLinkComponent
Flaschen, Weithals, PFA, graduiert, Chemware®
Flaschen, Weithals, PFA, graduiert, Chemware®
  VERND1069591
undefined
Flaschen, Weithals, PFA, graduiert, Chemware®
  VERND1069591
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    137 mm
  • Seq:
    03
  • Hals I-Ø:
    25,5 mm
  • VE:
    1
PFA, durchscheinend.
  • Maximale Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig von –196 to +205 °C (kurzzeitig bis zu 260 °C)
  • Auslaufsicher
Flaschen mit hoher Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Inert gegenüber praktisch allen Chemikalien mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluorverbindungen und komplexer Halogenverbindungen bei hohen Temperaturen und unter Druck. Ideal für Flüssigkeiten, Pasten, Pulver und gekörnte Materialien. Weithalsflaschen mit großer Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen.