AuftragsverfolgungKontakt
Cross drum key | Avantor
Cross drum key
Cross drum key
Katalognr. MSGA19302
Anbieter:   asecos
Cross drum key
Katalognr. MSGA19302
Anbieter:  asecos
Cross drum key
Cross drum key
Cross drum key
Preis
SFr. 80.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, coated.
For safe and easy opening of drum and barrel closures.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Cross drum key