Reinigungsmittel, Flüssigkonzentrat, Witonex-B-26
Catalog # WITG5.220.010
Supplier: witeg Labortechnik
Specifications
- Bezeichnung:Witonex-B-26, Flüssigwaschmittel, zum Spülen von Waschmaschinen.
- VE:10 kg
Specifications
About this item
Flüssigkonzentrat speziell zur geringen Schaumbildung und die Verwendung in Laborspülmaschinen entwickelt.
- Für die regelmäßige Reinigung von Gegenständen und Geräten in medizinischen, chemischen und technischen Laboren.
- Geeignet für Gegenstände aus Porzellan, Glas, Kunststoff, Gummi und Metall.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: