Double bossheads
Aluminium, 16,5 mm
Katalognr. BOCH5342
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Double bossheads made of aluminium.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90°
- With socket screw (M6)
Technische Daten
- Material:Aluminium
- Für Stab Ø:16,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.