AuftragsverfolgungKontakt
Powder spatula
Powder spatula
150 mm, 45 mm, 9 mm
Katalognr. BOCH3740
Anbieter:   BOCHEM
Powder spatula
Katalognr. BOCH3740
Anbieter:  BOCHEM
Powder spatula
Powder spatula
150 mm, 45 mm, 9 mm
Preis
SFr. 37.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended powder spatula made of PTFE coated stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    9 mm
  • Spitzenlänge:
    45 mm