Jerricans, with outlet connection
10 l, 265×130×400 mm
215-0233
: SEMADENI
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Universal jerrican for industry, trade and laboratories.
- Kapazität:10 l
- Seq:01
- B×T×H:265×130×400 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.