AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC | Avantor
Schläuche, PVC
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm, Transparent
Katalognr. SEMA1340
Anbieter:   SEMADENI
Schläuche, PVC
Katalognr. SEMA1340
Anbieter:  SEMADENI
Schläuche, PVC
Schläuche, PVC
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm, Transparent
Preis
SFr. 34.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ROU
Product Details & Documents
Made of PVC, clear.
  • Flexible
  • Can be used from −20 to + 60 °C
  • Not suitable for vacuum or printing
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    6,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,00 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Seq:
    01