Waste Bin, PP
Waste bin with handles, Hellgrau, PP, 60 L, 555×280×585 mm
N° de catalogue SEMA1331
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Bins, made of PP.
- Tough and dimensionally stable
- Smooth surface facilitates easy cleaning
- Stackable conical containers
These versatile and universally applicable plastic containers are suitable for sorting and storage of solid waste.
Spécifications
- Kapazität:60 L
- Farbe:Hellgrau
- Bezeichnung:Waste bin with handles
- Material:PP
- B×T×H:555×280×585 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.