Microplate sealing tape
738-3002
- Bezeichnung:PVC sealing tape
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- VE:100
Adhesive sealing tape for microplates. Temperature range: −30 to +80 °C.