AuftragsverfolgungKontakt
Softshell jackets, Oregon, TK40
Anbieter:   Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Anbieter:  Portwest
Zertifikate
Softshell jackets, Oregon, TK40
6 Varianten
Product Details & Documents
These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.
  • Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
  • Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment
Colour: Black
Weight: 250 g/m²
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • PRTWTK40BKRS
  • PRTWTK40BKRM
  • PRTWTK40BKRL
  • PRTWTK40BKRXL
  • PRTWTK40BKRXXL
  • PRTWTK40BKRXXXL
  • Modell:
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Oregon TK40
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Riskobereich:
  • Kälte
  • Kälte
  • Kälte
  • Kälte
  • Kälte
  • Kälte
  • Geschlecht:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Arm- oder Beinlänge:
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Verschlussart:
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Stoff:
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • Gewicht:
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Farbe
    Konfektionsgröße
    Passform
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Schwarz
    S
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRS
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²
  • Schwarz
    M
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRM
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²
  • Schwarz
    L
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRL
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²
  • Schwarz
    XL
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXL
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²
  • Schwarz
    XXL
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXXL
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²
  • Schwarz
    3XL
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64.50 SFr.
    64.50 SFr.
    1 * 1 ST
       64.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK40BKRXXXL
    Modell
    Oregon TK40
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Outdoor
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Unisex
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
    Gewicht
    250 g/m²