Schutz-Laminierklebeband
Katalognr. BRDY266081
Anbieter: Brady
Technische Daten
- Breite:85,0 mm
- Bezeichnung:Laminierklebeband
- VE:1 Roll
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieses transparente Laminierklebeband schützt aufgedruckte Nachrichten.
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Freien: 2 Jahre bei Temperaturen von –40...+150 °C
- Mindesttemperatur bei der Anwendung: +10° C
Länge: 50,0 m