Spritzen, 3-teilig, BD Emerald™
BDAM307727UK
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Spritze ohne Kanüle, Luer-Slip, zentrisch
- Seq:01
- Graduierung:0,1 ml
- VE:3.000
Sterile, dreiteilige Einmalspritze mit Spritzenzylinder und Kolbenstange aus PP und latexfreiem Dichtungsring. Spritzen mit Luer-Ansatz mit oder ohne Kanüle.
- Transparenter Zylinder und grüner Dichtungsring für eine einwandfreie Sicht auf den Spritzeninhalt
- Spezielles Silikongleitmittel sorgt dafür, dass der Kolben sanft und gleichmäßig gleitet
- Absolut dicht, selbst unter hohem Druck
- Sterilisiert mit Ethylenoxid
: Einzeln verpackt in Blisterfolie und für medizinische Anwendungen geeignetem Papier.