Rollenspender mit Innenabrollung, AQUARIUS* Roll Control
Rollenspender, AQUARIUS* Roll Control 7018, weiß, 276×226×278 mm
Katalognr. 115-1767
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Rollenspender mit Innenabrollung, AQUARIUS* Roll Control
Katalognr. 115-1767
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieser elegante, moderne Spender dient der schnellen und einfachen Einzelentnahme von Tüchern von WYPALL*-Rollen. Ideal für Lebensmittelbereiche.
- Mit Sichtfeld: Benutzer können deutlich erkennen, wann ein Nachfüllen erforderlich ist
- Abgabe ohne Berühren des Spenders: Verringert die Kontamination und die Ausbreitung von Keimen
- Hilft bei der Einhaltung der Hygienestandards
W×D×H: 276×226×278 mm
Colour: White
Technische Daten
- Bezeichnung:Rollenspender, AQUARIUS* Roll Control 7018, weiß
- B×T×H:276×226×278 mm