Reinraum-Wischtücher, BioClean IsoPure Plus™
NITRBIWP-9
: Nitritex
- Verpackt:100 Tücher/Doppelbeutel; 10 Außenbeutel/Karton
- L×B:230×230 mm
- Grundgewicht:130 g/m²
- Absorptionsvermögen:452 ml/m²
- Absorptionsrate:<1 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,00422 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,0129 g/m²
- VE:1.000
Dieses Wischtuch besteht aus doppelt genähtem Endlosfilament-Polyester. Es verfügt über hervorragende Absorptionseigenschaften, Haltbarkeit und Festigkeit.
- Per Ultraschall versiegelte Kanten zur Vermeidung von Faserablösung
- Glatt und langlebig
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.