Reinraum-Wischtücher, BlueSorb® 750
Supplier: BERKSHIRE
Certificates
About this item
Diese blauen Wischtücher bestehen aus einer wasserstrahlverfestigten Vliesmischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester. Diese Materialmischung verleiht BlueSorb® 750 den Grad an Reinheit, Saugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemischer Verträglichkeit, der erforderlich ist für allgemeine Reinigungsarbeiten und die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten.
- Ausgezeichnete Kombination aus der Reißfestigkeit synthetischen Polyesters und der Reinheit und saugfähigen Eigenschaften von Zellulose
- Blaue Farbe erlaubt schnelle Differenzierung: Schutz vor Migration in kritischen Bereichen
- Weich, saugfähig und strapazierfähig
- Geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und Partikel
- Chemisch verträglich mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5 geeignet.
Farbe: Blau
Caution: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
Specifications
- Catalog No:
- BERKBS750.1212.20
- Modell:
- BlueSorb® 750
- Grundgewicht:
- 67,0 g/m²
- Absorptionsvermögen:
- 306 ml/m²
- Absorptionsrate:
- 2 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
- 0,038 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
- 0,0064 g/m²
- Fasern (>100 µm):
- 160/cm²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:
- 16 × 10³/cm²
- Stärke:
- 258 µm
- Ionen - Calcium:
- 17 ppm
- Ionen - Chlorid:
- 13 ppm
- Ionen - Magnesium:
- 5,0 ppm
- Ionen - Kalium:
- 1,0 ppm
- Ionen - Natrium:
- 13 ppm