Reinraum-Indikatortücher, BlueWipe®
TEXWTX512
: Texwipe
- Verpackt:50 Tücher/Beutel; 10 Beutel/Packung
- Bezeichnung:TX512
- L×B:310×310 mm
- Modell:BlueWipe®
- Fasern (>100 µm):140000/m²
- Grundgewicht:70 g/m²
- Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:200 × 10⁶/m²
- Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:4000000/m²
- Absorptionsvermögen:280 ml/m²
- Absorptionsrate:4 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,07 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,03 g/m²
- Ionen - Kalium:2 ppm
- Ionen - Natrium:10 ppm
- Ionen - Chlorid:13 ppm
- VE:500
Das Wischtuch besteht aus einer Vliesmischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester und bietet eine hohe Haltbarkeit und
Saugfähigkeit. Die blaue Färbung zeigt den Kontakt mit Flüssigkeit an, so dass der Anwender bei Kontakt mit Flüssigkeiten und/oder gefährlichen verschütteten Flüssigkeiten alarmiert wird.
- Geringe Partikelzahl, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und Lösungsmittelkompatibilität: geeignet für allgemeines Aufwischen und die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten
- Zeigt Flüssigkeitsaufnahme durch blauer Färbung an
- Mit abriebfester Oberfläche für die Behandlung von transparenten Oberflächen
- Praktische Verpackung mit C-Faltung für schnelle und einfache Entnahme
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 6 und 7 geeignet.