AuftragsverfolgungKontakt
LED ring light | Avantor
LED ring light
VisiLED Ringlicht, S 80-55 BF, WD: 45 - 95 mm, D: 66 mm
Katalognr. ZEIS4170959255000
Anbieter:   ZEISS
LED ring light
Katalognr. ZEIS4170959255000
Anbieter:  ZEISS
LED ring light
LED ring light
VisiLED Ringlicht, S 80-55 BF, WD: 45 - 95 mm, D: 66 mm
Preis
SFr. 1’176.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    VisiLED Ringlicht, S 80-55 BF, WD: 45 - 95 mm, D: 66 mm
  • Seq:
    400