Schürzen, PVC/Polyester
Catalog # DELPTABLIVE
Anbieter: DELTA PLUS
Technische Daten
- Anwendungsbereich Outfit:Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Farbe:Grün
- L×B:1100×750 mm
- Stoff:PVC coated polyester
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Stärke:0,35 mm
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Diese wasserdichten Schürzen werden aus PVC beschichtetem Polyesterstoff hergestellt.
- Nackenträger-Kordel zum Binden
- Doppelseitige Beschichtung
Ideal für ungefährliche Anwendungen in industriellen und hygienischen Umgebungen.
Stärke: 0,35 mm