AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
100 (10×10), Kryofläschchen 0,5 - 2,0 ml, Schwarz, 140×140×60 mm
Katalognr. NEOL7-8040
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL7-8040
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
100 (10×10), Kryofläschchen 0,5 - 2,0 ml, Schwarz, 140×140×60 mm
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Die Boxen bestehen aus Polypropylen für die Aufbewahrung lichtempfindlicher Proben. 100 Stellplätze 12,5×12,5 mm für 0,5, 1,5 und 2,0 ml Mikrozentrifugen- und Kryoröhrchen.
  • Für den Einsatz in Tiefkühltruhen bei Temperaturen von –90 bis +120 °C
  • Alphanumerischer Index auf dem Deckel zur Identifizierung des Inhalts
  • Stapelbar
  • Für max. 53 mm Röhrchenhöhe
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Fächer:
    100 (10×10)
  • Für:
    Kryofläschchen 0,5 - 2,0 ml
  • Außen B×T×H:
    140×140×60 mm
  • Farbe:
    Schwarz