Disperser, magic LAB® 2000/03
Product Details & Documents
Das magic LAB® ist ein einzigartiges und multifunktionales Laborgerät im kleinen Maßstab. Es ist zum Mischen, Dispergieren, Nassmahlen und Einarbeiten von Pulvern in Flüssigkeiten konzipiert. Das magic LAB® wird am häufigsten für die Entwicklung neuer Produkte oder zur Optimierung bestehender Prozesstechniken eingesetzt, insbesondere in der Chemie-, Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Mit seinen austauschbaren Modulen ist es die ideale Maschine für kontinuierliche, zirkulierende und Batch-Prozesse. Viele Arbeitsparameter des magic LAB® sind identisch mit denen der IKA 2000 Inline-Produktionsmaschinen: UTL, DR, CMS, MHD, MK und MKO. Daher gewährleistet das magic LAB® ein zuverlässiges Scale-up, da es die Möglichkeit bietet, von der Formulierungsentwicklung bis zur Massenproduktion mit derselben Methode zu arbeiten. Die Inline-Basismaschine ist mit dem einstufigen Dispergiermodul ULTRA-TURRAX® UTL ausgestattet. Es eignet sich optimal für Batch-Anwendungen und kann für die Herstellung von Dispersionen von grob bis fein angepasst werden. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rührer reduziert sich die Mischzeit um bis zu 50%. Je nach Anwendung lässt sich das Grundgerät schnell mit verschiedenen Arbeitsmodulen erweitern.
- Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit: Eine Maschine für viele Anwendungen und Prozesse
- Optimale Misch-, Dispergier- und Nassmahlergebnisse dank Rotorgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/s und damit hohem Energieeintrag in den Arbeitsraum
- Einfaches Heizen oder Kühlen aller Module
- In Kombination mit Inline-Maschinen der 2000er-Serie ermöglicht sie einen nahtlosen Übergang vom Labor zur Produktion unter Beibehaltung der Produktqualität
- Einfacher und schneller Modulwechsel sowie Umbau zu einer kompletten Produktionsanlage
- Benutzerfreundliche Bedienung über den magic LAB® Controller
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Spécifications
- Bezeichnung:Disperser, magic LAB® 2000/03
- Cat. No.:IKAAU078310
- Modell:magic LAB® 2000/03
- B×T×H:170×270×215 mm
- Kapazität:130 m³/h
- Drehzahlbereich:3000–26000 min⁻¹
- Motorleistung:900 W
- Gewicht:7 kg
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.