Cold trap, Quickfit®
Cold trap head, Pyrex® borosilicate glass, socket size 19/26 NS, cone size 34/35 and 19/26 NS, for vacuum systems
Katalognr. 201-3052
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Designed for the vacuum systems which prevents the vapours from the volatile materials from damaging pumps and easy to use.
Technische Daten
- Bezeichnung:Cold trap head, Pyrex® borosilicate glass, socket size 19/26 NS, cone size 34/35 and 19/26 NS, for vacuum systems
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..