Sicherheitsverschlüsse
Safety cap II (bestehend aus 1 blauen PP-Basisverschluss mit 2 Anschlüssen und 2 Absperrventilen, GL 45, mit PTFE-Konus, 2 PFA-Anschlüssen, 3,2 mm (1 blau, 1 rot), 2 weißen PTFE-Anschlüssen, 3,2 mm, 1 Entlüftungsventil, inklusive Luftfilter, 1 μm, PTFE-Membran) für Flaschen mit GL 45-Gewinde
N° de catalogue HEWL5043-0224
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
Diese Sicherheitskappen wurden für eine optimale Abdichtung entwickelt und verfügen über ein integriertes Auslassventil, das während der Lösungsmittelextraktion für Druck sorgt und einen ordnungsgemäßen Lösungsmittelfluss zu Ihrem HPLC-System ermöglicht.
- Die Verschlüsse lassen sich frei drehen und verhindern so ein Verdrehen der Tube beim Flaschenwechsel.
- Hergestellt aus PTFE und PFA für hohe chemische Beständigkeit
Das Auslassventil enthält eine PTFE-Membran, um eine Verunreinigung Ihrer Lösungsmittel durch Schmutz- und Staubpartikel zu verhindern.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Attenzione:
Spécifications
- Bezeichnung:Safety cap II (bestehend aus 1 blauen PP-Basisverschluss mit 2 Anschlüssen und 2 Absperrventilen, GL 45, mit PTFE-Konus, 2 PFA-Anschlüssen, 3,2 mm (1 blau, 1 rot), 2 weißen PTFE-Anschlüssen, 3,2 mm, 1 Entlüftungsventil, inklusive Luftfilter, 1 μm, PTFE-Membran) für Flaschen mit GL 45-Gewinde
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..