AuftragsverfolgungKontakt
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Supplier:   witeg Labortechnik
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Supplier:  witeg Labortechnik
Certificates
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Chromatographiesäulen mit Scheiben
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit eingeschmolzener Sinterglasscheibe, oben mit ST-Hahn, festem Stopfen und Überwurfmutter mit Schraubgewinde, Vakuumanschluss mit Tropfspitze und ST-Kegel unten.
 :
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Ø int.
    Länge
    Kapazität
    Hülse
    Availability
    Price
  • 15,00 mm
    300 mm
    50 ml
    14/23 NS
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 251.00
    SFr. 251.00
    1 * 1 ST
       SFr. 251.00
  • 40,00 mm
    800 mm
    1000 ml
    29/32 NS
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 349.00
    SFr. 349.00
    1 * 1 ST
       SFr. 349.00