Container with screw cap
240 ml, 116 mm, Rot, 62,2/56,5 mm
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers and caps made of PE.
- Containers have double moulded-in graduations, (in 20 ml increments up to 200 ml and in 1 oz increments up to 7 oz)
- Feature a frosted panel on their side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Kapazität:240 ml
- Höhe:116 mm
- Verschluss-Farbe:Rot
- Ø oben/ Ø unten:62,2/56,5 mm