Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® PaediScope®
Micro scissors for intraventricular neuroendoscopy, flexible, 250 mm
Katalognr. AESCFF373R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Flexible micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
Ø = 1 mm
Technische Daten
- Typ:Micro scissors for intraventricular neuroendoscopy, flexible
- Länge:250 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.