ContactUsLinkComponent
Verband, DermaCare®
N° de catalogue 118-1245
Fournisseur:  SOEHNGEN
Verband, DermaCare®
N° de catalogue 118-1245
Fournisseur:  SOEHNGEN
Spécifications
  • Bezeichnung:
    Verbandpäckchen, mittel, DIN, enthält Verband (4 m) mit Wundabdeckung (80×100 mm)
  • L×B:
    4 m × 80 mm
  • VE:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Pathogen-freier Wundverband aus Viskose-Vlies mit einer hohen Saugfähigkeit von 2000 g/m² und beidseitigem hydrophilen PP-Antihaftvlies.
  • Glatte Oberfläche, erzeugt keine hypersensitiven Reaktionen
  • Physiologisch sicher, frei von chemischen Bindemitteln
  • Eo-sterilisiert unter konstanter Überwachung
  • Verpackt in Peel-Open-Packungen, bedruckt mit einem Ablaufdatum von 20 Jahren (ab Datum der Herstellung)