AuftragsverfolgungKontakt
Cooling Boxes | Avantor
Cooling Boxes
45 l, Blau/weiß, 520×305×400 mm
Katalognr. LAMA783
Anbieter:   LAMAPLAST
Cooling Boxes
Katalognr. LAMA783
Anbieter:  LAMAPLAST
Cooling Boxes
Cooling Boxes
45 l, Blau/weiß, 520×305×400 mm
Preis
SFr. 349.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Box made of PP, blue, with white lid.
  • Polyurethane thermal insulation between the walls of the container
  • Ideal for transporting substances to maintain a constant temperature
  • Suitable for use with foods
Technische Daten
  • Kapazität:
    45 l
  • Farbe:
    Blau/weiß
  • Abmessungen:
    520×305×400 mm
  • Seq:
    04