AuftragsverfolgungKontakt
Thoracic spinal column | Avantor
Thoracic spinal column
Thoracic spinal column, 32 cm, 500 g
Katalognr. BINH1000145
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
Thoracic spinal column
Katalognr. BINH1000145
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
Thoracic spinal column
Thoracic spinal column
Thoracic spinal column, 32 cm, 500 g
Preis
SFr. 77.28
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This spinal replica consists of the 12 thoracic vertebrae with intervertebral discs, thoracic nerves and spinal cord.
  • Delivered on flexible stand
Height: 32 cm
Weight: 0,5 kg
 : Delivered on a flexible stand.
Technische Daten
  • Gewicht:
    500 g
  • Bezeichnung:
    Thoracic spinal column, 32 cm