AuftragsverfolgungKontakt
UV-Handlampe | Avantor
UV-Handlampe
UV-Lampe mit robustem pulverbeschichtetem Metallgehäuse, 45×145 mm, 254/366 nm, 6 W
Katalognr. KOEHE-1450
UV-Handlampe
Katalognr. KOEHE-1450
UV-Handlampe
UV-Handlampe
UV-Lampe mit robustem pulverbeschichtetem Metallgehäuse, 45×145 mm, 254/366 nm, 6 W
Preis
SFr. 1’310.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    UV-Lampe mit robustem pulverbeschichtetem Metallgehäuse, 45×145 mm
  • Leistung:
    6 W
  • Wellenlänge:
    254/366 nm