Labortisch-Schutzpapier, KIMTECH SCIENCE*
KIMB75460
- Verpackt:Bogen
- Farbe:Grün
- L×B:457×495 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- VE:50
Dieser moderne Labortischschutz aus Airlaid-Material verfügt über eine Rückseite aus Polyethylen für ausgezeichnete Rutschfestigkeit.
- Absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten.
- Flache, stabile Oberfläche schützt Experimente und empfindliche Glasgegenstände.
- Bleibt flach, auch nach dem Trocknen.