Über diesen Artikel
MultiScreen HTS-Filtrationsplatten dienen der Probenfiltration und der Durchführung kompletter Verfahren, vom Zellwachstum bis zur Szintillationszählung, innerhalb derselben Platte.
- Hydrophile Durapore®-Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Die Platten sind mit vielen Membrantypen, Porengrößen und Plattenmaterialien erhältlich. Das zur Automatisierung kompatible Design ermöglicht die einfache Handhabung mit verschiedenen Robotersystemen und die Barcode-Kennzeichnung auf allen vier Seiten. Die Filtration erfolgt entweder durch Vakuum mit dem MultiScreen HTS Vakuumverteiler oder durch Zentrifugation.
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Stabile Seitenwände erleichtern die Handhabung, und es stehen ausreichend Flächen für Barcode-Etiketten zur Verfügung. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar.