Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Verschlüsse
Chromatographieampullen-Verschlüsse
Screw caps and seals for screw top vials
Screw caps and seals for screw top vials
Screw caps and seals for screw top vials
Référence HYPE60180-515
Fournisseur:
Thermo Fisher Scientific
Agrandir l'image
Screw caps and seals for screw top vials
Référence HYPE60180-515
Fournisseur:
Thermo Fisher Scientific
Spécifications
Ø:
8 mm
Härte:
30° shore
Typ:
Blue silicone/clear PTFE seal, for 2 ml screw cap septum vials
Seq:
03
Stärke:
1,1 mm
VE:
500
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit