AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, Chattaway type
180 mm, 8 mm
Katalognr. HAMMHSN193-18
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, Chattaway type
Katalognr. HAMMHSN193-18
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
180 mm, 8 mm
Preis
9.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended Chattaway spatulas made of stainless steel. With one bent end.
Technische Daten
  • Länge:
    180 mm
  • Klingenbreite:
    8 mm