Bossheads
2 - 16 mm, Aluminiumlegierung
Katalognr. 241-3001
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Bossheads made of laboral (aluminium alloy).
- For rods up to 16 mm
- Angle: 90°
Technische Daten
- Spannweite:2 - 16 mm
- Material:Aluminiumlegierung