AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Phenyl
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Phenyl
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Phenyl
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Phenyl
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Phenyl
9 Varianten
Product Details & Documents
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ phenyl offer alternative selectivity for retention of basic compounds. They are used for extraction of aromatic compounds and extraction of basic analytes.
  • Commonly employed for non-polar interactions
  • The electron density of aromatic ring provides different selectivity than other non-polar sorbents
HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
Packaging: HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Säulenform
    Phase
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 453.00
    SFr. 453.00
    1 * 100 ST
       SFr. 453.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 375.00
    SFr. 375.00
    1 * 50 ST
       SFr. 375.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 304.00
    SFr. 304.00
    1 * 50 ST
       SFr. 304.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    6 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 327.00
    SFr. 327.00
    1 * 30 ST
       SFr. 327.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    1 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 437.00
    SFr. 437.00
    1 * 100 ST
       SFr. 437.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    6 ml
    1000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 293.00
    SFr. 293.00
    1 * 30 ST
       SFr. 293.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    15 ml
    2000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 405.00
    SFr. 405.00
    1 * 20 ST
       SFr. 405.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    25 ml
    5000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 413.00
    SFr. 413.00
    1 * 20 ST
       SFr. 413.00
  • Kartusche
    Phenyl
    40 - 60 µm
    75 ml
    10000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 415.00
    SFr. 415.00
    1 * 10 ST
       SFr. 415.00
96 well plates and individual wells
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 96-well plate, HyperSep™ Phenyl
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 745.00
    SFr. 745.00
    1 * 1 ST
       SFr. 745.00