Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Ninhydrin
Ninhydrin-Lösung R1 Reag. Ph. Eur.
Ninhydrin-Lösung R1 Reag. Ph. Eur.
Ninhydrin-Lösung R1 Reag. Ph. Eur.
REGE1058304
:
REAGECON
:
Ninhydrin-Lösung R1 Reag. Ph. Eur.
REGE1058304
:
REAGECON
:
Packung:
Glasflasche
VE:
100 mL
Seq:
2440
:
:
178.14 g/mol
:
Raumtemperatur
:
207-618-1
:
2924
:
3,II
:
GHS02
:
GHS05
:
485-47-2
:
C₉H₆O₄
:
MFCD00003791