Aluminiumsulfat 60% in wässriger Lösung
Anbieter: VWR Collection
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:10043-01-3
:
Formel:Al₂O₁₂S₃
MDL-Nummer:MFCD00003423
:342.15 g/mol
Siedepunkt:∼100 °C (1013 hPa)
Dichte:∼1.2 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-135-0
:GHS05
Frequently Bought Together